Learn More
Day Impex™ Contenitori in acciaio smaltati
Descrizione
- Safe for use with all liquid gases and ideal for cold traps
- Attractive blue stove-enamelled steel outer container
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 106 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utilizzabile per il trasporto di gas liquido o come bottiglia di intercettazione vapori |
| Altezza interno (sistema metrico) | 235 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 275 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1.1 l |
| Depth (Metric) Interior | 235 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 75 mm |
| Materiale | Acciaio smaltato |