Learn More
Enantiomer of Sofosbuvir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481248
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481248 5 mg 5mg
16442469 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481248 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYI0726
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Enantiomer of Sofosbuvir is an enantiomer of Sofosbuvir, a prescription medicine for the treatment of patients with chronic hepatitis C. There is no biological activity report on enantiomer of Sofosbuvir until now.
Specifica
Materiale o nome chimico Enantiomer of Sofosbuvir
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H29FN3O9P
Quantità 5 mg
SMILES O=[P@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@H]1[C@H](O)[C@@](F)(C)[C@@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 529.45
Peso formulazione 529.45
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only