Learn More
Beschreibung
- ASTM D3577, ASTM D6978 certified
- Proprietary glove formulation delivers a soft and sensitive yet robust surgical glove
- Unique, anti-slip smooth external surface treatment for good instrument handling and grip
- DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
- Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Spezifikation
| Certificazione/Conformità | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Natural |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 8.27 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.21 ±0.02 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?