Learn More
Ansell ENCORE™ Latex Underglove Surgical Gloves
Descrizione
- ASTM D3577, ASTM D7160 certified
- Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
- Low-friction outer surface finish offers effortless donning and optimal comfort when double gloved
- Green color for easy identification of a glove breach
- DERMASHIELD™ Technology internal coating together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Applicazioni | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Green |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 7.48 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.19 ±0.02 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?