Learn More
SPEX Certiprep™ Extractor for Microvials
Codice prodotto. 15340492 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
End Plug Extractor
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15340492 End Plug Extractor Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15340492 Fornitore SPEX Certiprep™ N. del fornitore 6758
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Use this to easily removes the end plug from frozen microvials.
This end-plug extractor accessory for the SPEX SamplePrep freezer mill 6757 microvial set is a bench tool for easy removal of end plugs from frozen microvials. Simply place three microvials into the extractor cradle and press down on the extractor handle to remove the end plugs. Sample can be retrieved from the vial while it is still cold. Suction cups under the extractor secure it to the benchtop preventing slippage and allowing for one-handed operation.
Specifica
Tipo End Plug Extractor
Descrizione Holds up to three Microvals
Da utilizzare con (apparecchiatura) 6757 Microvial