Learn More
OHAUS Endeavor 5000 Light Duty Shakers
Codice prodotto. 17951282 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di velocità:
100 to 1200 rpm
100 to 800 rpm
50 to 300 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di velocità Dimensione della confezione
17951282 100 to 1200 rpm Pezzo
17921282 50 to 300 rpm Pezzo
17931282 100 to 800 rpm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17951282 Fornitore OHAUS N. del fornitore 30770917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    743.67€ / pezzi 1
    Risparmia 276.33€
    27% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Digital Light Duty Orbital Shakers intended for everyday shaking
  • Budget-Friendly: Aluminum tray with 11 mounting points for accessories and non-slip rubber mat included.
  • Ready to attach a wide variety of available accessories to customize for low to mid volume applications.
  • Budget-Friendly: Aluminum tray with hardware to secure microplates and deepwell plates on e-E51LDMP03.
  • Programmable: Save time with the on-board programming feature, multi-step programs can be created, stored and run easily.
  • Data logging and control: Remote function permits PC control and data transfer.
  • Suitable for use in incubators (excl. CO2), cold rooms and CO2 environment within the stated temperature and RH range.
  • Advanced microprocessor control slowly ramps the shaker tray up to the desired speed and avoids splashing.
  • Integrated overload and unbalanced detection to protect samples.
  • Bright, backlit LCD display with timer for speed and time.
  • Green indicator light illuminates when unit is shaking.
  • Visual and audio alarm when timer counts down to zero or an error occurs.
  • Durable chemical-resistant polymer housing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 3 mm
Accuratezza del controllo della velocità ±2 rpm, Above 100 rpm ±2% of set speed
Intervallo di velocità 100 to 1200 rpm
Tensione 24 V
Amperaggio 1.25 A
Rotazione Orbital, 3 mm
Product Type Microplate Open Air Shakers
Certificazione/Conformità CE, TUV
Controllo della temperatura No
Dimensioni della piattaforma (L x P) 280 x 197 mm
Dimensioni (L x P x A) 420 x 262 x 119 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Altezza (sistema metrico) 119 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 11.0 in.
Lunghezza (sistema metrico) 420 mm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 280 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 7.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 262 mm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 197 mm
Peso (sistema imperiale) 16.5 lb.
Peso (sistema metrico) 7.5 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Microplate Shaker Orbital e-E51LDMP03 EU
Display Custom Backlit LCD
Intervallo di umidità 80% RH, Non-condensing
Condizioni di esercizio -10°C to 40°C, 80% RH, Non-condensing
Intervallo temporizzatore 1 minute to 99 hours and 59 minutes