Learn More
endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 97%
Codice prodotto. 11464634
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464634 10 g 10g
11474634 50 g 50g
11484634 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464634 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13205.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 21715-90-2 | C9H9NO3 | 179.18 g/mol
It decreases racemization in peptide synthesis and inhibits formation of N-acylureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It decreases racemization in peptide synthesis and inhibits formation of N-acylureas.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21715-90-2
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.18
Numero MDL MFCD00065691
InChI Key ZUSSTQCWRDLYJA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo honb, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 2-hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoisoindole-1,3 2h-dione, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-8-ene-3,5-dione, n-hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic imide, 5-norbornene-2, n-hydroxy, 4,7-methano-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 89529
IUPAC Name 4-hydroxy-4-azatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-ene-3,5-dione
SMILES ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Punto di fusione 166°C to 170°C
Quantità 10 g
Beilstein 13540
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide