Learn More
Endoglin/CD105 Antibody (ENG/1327), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18620688 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18620688 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18620688 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP254517PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    796.09€
    686.70€ / 100µL
    Risparmia 109.39€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene Endoglin/CD105
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone ENG/1327
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant human Endoglin/CD105 protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P17813)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2022
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus