Learn More
Thermo Scientific™ Endonuclease Antigenic Site
239.00€ - 372.00€
Specifica
Content And Storage | Store at -20°C |
---|---|
Peso molecolare | 2307.67 |
Forma | Solid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15487839
|
Thermo Scientific™
J66469.M^ |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15477839
|
Thermo Scientific™
J66469.8+ |
2 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Store at -20°C | |
2307.67 | |
Solid |