Learn More
Endophenazine A, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Endophenazine A |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22) |
| Peso formulazione | 292.1212 |