Learn More
Endophenazine A, TRC
Codice prodotto. 30384059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384059 1 mg
30369459 25 mg
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30384059 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5554801MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86125-71-5
Formula molecolare C18H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 292.33
Sinonimo 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
IUPAC Name 9-(3-methylbut-2-enyl)phenazine-1-carboxylic acid
SMILES CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C
Specifica
Materiale o nome chimico Endophenazine A
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Peso formulazione 292.1212