Learn More
Endosialin/CD248/TEM1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18389132 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18389132 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18389132 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299057AF594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    496.65€ / 0.1mL
    Risparmia 29.35€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rabbit Polyclonal Antibody
Endosialin/CD248/TEM1 Polyclonal specifically detects Endosialin/CD248/TEM1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Endosialin/CD248/TEM1
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 594
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene 2610111G01Rik, CD164 sialomucin-like 1, CD164L1, CD248 antigen, CD248 antigen, endosialin, CD248 molecule, endosialin, endosialin, MGC119479, TEM1MGC119478, Tumor endothelial marker 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of mouse Endosialin/CD248/TEM1.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57124
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG