Learn More
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Base Media
Codice prodotto. 18737367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18737367 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18737367 Fornitore R&DSystems™ N. del fornitore 390598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.11€
    105.00€ / 250mL
    Risparmia 14.11€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Base Media for the Low-serum Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 250 mL
Specie Human
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.