Learn More
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Supplement without VEGF (50X)
Codice prodotto. 18441950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18441950 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18441950 Fornitore R&DSystems™ N. del fornitore 390634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.23€
    111.30€ / 5mL
    Risparmia 14.93€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Media Supplement for the Low-serum, VEGF-free Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 5 mL
Specie Human