Learn More
R&D Systems™ Endothelin 1 (human, porcine)
Codice prodotto. 18718896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18718896 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18718896 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1160/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.65€
    338.10€ / 100µg
    Risparmia 37.55€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent vasoconstrictor peptide
Endothelin 1 (human, porcine) is an endogenous potent vasoconstrictor peptide that is an agonist at ETA and ETB receptors. Modulates vascular tone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Line Tocris
Quantità 100 μg