Learn More
Enflurane, TRC
Codice prodotto. 17951055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17951055 2.5 g 2.50g
17922065 100 g 100g
17995095 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17951055 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5555752.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13838-16-9
Formula molecolare C3 H2 Cl F5 O
Molecular Weight (g/mol) 184.49
Sinonimo 2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl Difluoromethyl Ether
IUPAC Name 2-chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane
SMILES FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Enflurane
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Peso formulazione 183.9714