Learn More
ENMD-1198, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481599
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481599 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16481599 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16196
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
Specifications
Materiale o nome chimico ENMD-1198
CAS 864668-87-1
Colore Brownish Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H25NO2
Quantità 1 mg
Sinonimo IRC-110160
SMILES C[C@@]12C=CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(C(N)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 311.42
Peso formulazione 311.42
Percent Purity 98.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less
Research purposes only