Learn More
Enmetazobactam, MedChemExpress
Descrizione
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Enmetazobactam |
| CAS | 1001404-83-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C11H14N4O5S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | AAI101 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM) |
| SMILES | C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 314.32 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?