missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Enolase 2/Neuron-specific Enolase Antibody (NSEP2), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18196818 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18196818 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18196818 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250533AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Enolase 2/Neuron-specific Enolase Monoclonal specifically detects Enolase 2/Neuron-specific Enolase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Enolase 2/Neuron-specific Enolase
Applicazioni Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone NSEP2
Coniugato Alexa Fluor 532
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE
Simboli geni ENO2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptides corresponding to human NSE amino acid sequence:NSE-P2: aa′s 271-285 - TGDQLGALYQDFVRD
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2026
Test di specificità Not reactive with -isozyme of enolase.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.