Learn More
Enoxacin, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Enoxacin |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23) |
| Peso formulazione | 320.1285 |
| Percent Purity | >95% |