Learn More
Novus Biologicals™ ENPP-2/Autotaxin Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18290994 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18290994
Marca: Novus Biologicals™ NBL110275
The ENPP-2/Autotaxin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25377 and based on accession number NM_1492. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2 (ENPP2), transcript variant 2, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cardiovascular Biology
Protein State Native
For Research Use Only