Learn More
Enrofloxacin, ≥98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17610927 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17610927 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17610927 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219901910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    179.55€ / 10g
    Risparmia 9.45€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Synonym: 1-Cyclopropyl-7-(4-Ethyl-1-Piperazinyl)-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-3-Quinolonecarboxylic Acid, CFPQ, Bay Vp 2674, Baytril
Enrofloxacin it is a bactericidal agent, and is typically used as an antibiotic against Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Salmonella spp., Klebsiella spp., and Pasteurella spp. It has also been used as a plant fungicide. Usage Statement: Unless specified otherwise, MP Biomedical™ products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Specifica
Forma fisica Powder
CAS 93106-60-6
Punto di fusione 219°C to 221°C
Colore Light Yellow
Quantità 10 g
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Enrofloxacin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril