Learn More
Enrofloxacin, MedChemExpress
Descrizione
Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Enrofloxacin |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 93106-60-6 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H22FN3O3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | BAY Vp 2674 PD160788 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (27.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only