Learn More
Enrofloxacin, Mikromol™
Codice prodotto. 17932526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932526 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17932526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0395.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Enrofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Nomi componenti o analita Enrofloxacin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H22 F N3 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
InChI Formula InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC Name 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 359.39
Quantità 100 mg
Peso formulazione 359.1645 g/mol