Descrizione
Application Notes:
Enrofloxacin it is a bactericidal agent. Typically used as an antibiotic against:
- Staphylococcus aureus
- Escherichia coli
- Salmonella spp.
- Klebsiella spp.
- Pasteurella spp.
Has been used as a plant fungicide.
Usage Statement:
- Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Key Applications:
- Antibacterial
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Enrofloxacin |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 93106-60-6 |
| Colore | Light Yellow |
| Quantità | 25 g |
| Molecular Weight (g/mol) | 359.4 g/mol |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Enrofloxacin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Baytril