Learn More
Enrofloxacin, TRC
Codice prodotto. 17992525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992525 50 mg 50mg
17944135 5 g 5g
17913025 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE55780050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93106-60-6
Formula molecolare C19 H22 F N3 O3
Molecular Weight (g/mol) 359.39
Sinonimo 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Alsir, BAY-Vp 2674, Bayrocin, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enflocyna Sol, Enrocin, Enrodac, Enrofan, Enrofloxacin, Enrogil, Enrovet, Enroxil, Fortius, N-Ethyl ciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, N'-Ethylciprofloxacin, PD 160788
IUPAC Name 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Specifica
Materiale o nome chimico Enrofloxacin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Peso formulazione 359.1645
Percent Purity >95%