Learn More
Ensulizole, Mikromol™
Descrizione
Ensulizole
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ensulizole |
| CAS | 27503-81-7 |
| Nomi componenti o analita | Ensulizole |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H10 N2 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 2-phenyl-1H-benzimidazole-5-sulfonic acid |
| Vedi altri risultati |