Learn More
Ensulizole, TRC
Codice prodotto. 30382879
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382879 50 g 50g
30381537 10 g -
30374928 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382879 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE55790050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27503-81-7
Formula molecolare C13 H10 N2 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 274.3
Sinonimo 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid
IUPAC Name 2-phenyl-1H-benzimidazole-5-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Specifica
Materiale o nome chimico Ensulizole
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Peso formulazione 274.0412