Learn More
ent-Emtricitabine, TRC
Codice prodotto. 30376428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30376428 10 mg
30383413 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30376428 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE52500510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137530-41-7
Formula molecolare C8 H10 F N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 247.25
Sinonimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2S-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4-Amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (+)-2'-Deoxy-3'-thia-5-fluorocytidine, (+)-FTC, (2'S,5'R)-Emtricitabine, 4-Amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one
IUPAC Name 4-amino-5-fluoro-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2CS[C@@H](CO)O2
Specifica
Materiale o nome chimico ent-Emtricitabine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6+/m1/s1
Peso formulazione 247.0427