Learn More
ent-Entecavir, TRC
Codice prodotto. 30006697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006697 1 mg 1mg
30005527 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006697 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5589051MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 188399-46-4
Formula molecolare C12H15N5O3
Sinonimo 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3S,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-Purin-6-one∣[1R-(1α,3α,4β)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one;
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 277.28
Product Type Impurity
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 1 mg
Materiale o nome chimico ent-Entecavir