Learn More
ent-Lamivudine, TRC
Codice prodotto. 30475354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475354 1 mg 1mg
30470409 10 mg 10mg
30468328 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30475354 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL1725051MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134680-32-3
Formula molecolare C8H11N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 229.26
Sinonimo 4-Amino-1-[(2S,5R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (2S-cis)-4-Amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (+)-BCH 189, 2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, 2'-Deoxy-3'-thiacytidine, 3TC, NSC 620753, cis(+)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, Lamivudine EP Impurity D
SMILES C1[C@@H](O[C@@H](S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico ent-Lamivudine
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m1/s1