Learn More
ent-Naxagolide Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ent Naxagolide Hydrochloride |
| Quantità | 2.5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-7-16-8-9-18-15-13-10-12(17)5-3-11(13)4-6-14(15)16;/h3,5,10,14-15,17H,2,4,6-9H2,1H3;1H/t14-,15-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 283.1339 |