Learn More
ent-Rivaroxaban, TRC
Codice prodotto. 17983355
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983355 100 mg 100mg
17900615 25 mg 25mg
17953035 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17983355 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR538005100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 865479-71-6
Formula molecolare C19 H18 Cl N3 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 435.88
Sinonimo (R)-Rivaroxaban, 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 5-Chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, ent-Rivaroxaban, Rivaroxaban R-enantiomer
IUPAC Name 5-chloro-N-[[(5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-5-yl]methyl]thiophene-2-carboxamide
SMILES Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-Rivaroxaban (5-Chloro-N-[((5R)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-2-thiophenecarboxamide)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
Peso formulazione 435.0656
Percent Purity >95%