Learn More
Thermo Scientific Chemicals Entacapone
Codice prodotto. 17291202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 17291202
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466222500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130929-57-6
Formula molecolare C14H15N3O5
Specifica
Materiale o nome chimico Entacapone
Quantità 250 mg
Peso formulazione 305.29
InChI Key JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
SMILES CCN(CC)C(=O)C(=C\C1=CC(O)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)\C#N
IUPAC Name (2E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Molecular Weight (g/mol) 305.29