Learn More
Entacapone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16486018
Marca: Medchem Express HY14280
MedChemExpress Entacapone is a potent, reversible, peripherally acting and orally active catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor.
Entacapone inhibits COMT from rat brain, erythrocytes and liver with IC50 values of 10 nM, 20 nM, and 160 nM, respectively. Entacapone is selective for COMT over other catecholamine metabolizing enzymes, including MAO-A, MAO-B, phenolsulphotransferase M (PST-M) and PST-P (IC50s>50 μM). Entacapone can be used for the research of Parkinson's disease. Entacapone serves as a inhibitor of FTO demethylation with an IC50 of 3.5 μM, can be used for the research of metabolic disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Entacapone
CAS 130929-57-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H15N3O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.55 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
SMILES O=C(N(CC)CC)/C(C#N)=C/C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C(O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 305.29
Peso formulazione 305.29
Percent Purity 98.79%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.