Learn More
Entacapone, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Description
Entacapone
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Entacapone |
| CAS | 130929-57-6 |
| Nomi componenti o analita | Entacapone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14 H15 N3 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, OR 611, Entacapone, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+ |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC Name | (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Show More |