Learn More
R&D Systems™ Entecavir
Codice prodotto. 18770478
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18770478 10 mg 10mg
18768209 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18770478 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6234/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.14€
    110.25€ / 10mg
    Risparmia 10.89€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective hepatitis B virus inhibitor
Entecavir is a potent and selective hepatitis B virus reverse transcriptase inhibitor (EC50 = 3 nM); guanine analog. Inhibits hepatitis B virus replication in HepG2.2.15 cells. Displays selectively over HCMV, HSV-1, VZV, HIV and influenza (EC50 values are 15, 32, 30-60, >10 and >80 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 142217-69-4
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C12H15N5O3
Peso formulazione 277.28
Product Type Inhibitor
For Research Use Only