Learn More
Entecavir monohydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15557719 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15557719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557719 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461050010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Entecavir monohydrate
CAS 209216-23-9
Punto di fusione 259.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C12H15N5O3·H20
Quantità 1 g
Sinonimo entecavir hydrate, entecavir monohydrate, baraclude tn, entecavir usan, entecavir hydrate jan, baraclude, 9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylenecyclopentyl guanine monohydrate, entecavir inn, 2-amino-9-1s,3r,4s-4-hydroxy-3-hydroxymethyl-2-methylidenecyclopentyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one-water 1/1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0,24 g/100mL. Other solubilities: soluble in dmf, methanol
InChI Key YXPVEXCTPGULBZ-WQYNNSOESA-N
SMILES C=C1C(CC(C1CO)O)N2C=NC3=C2NC(=NC3=O)N.O
IUPAC Name 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-3H-purin-6-one;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 295.29
PubChem CID 16052026
ChEBI CHEBI:59902
Peso formulazione 295.29
Percent Purity 99%