Learn More
Entecavir monohydrate, MedChemExpress
Descrizione
Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Entecavir monohydrate |
| CAS | 209216-23-9 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H17N5O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | BMS200475 monohydrateSQ34676 monohydrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.33 mM) ∣H2O : 2.8 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3C([C@H](CO)[C@@H](O)C3)=C.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 295.29 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only