Learn More
Entecavir, TRC
Codice prodotto. 30003877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003877 250 mg 250mg
30008729 50 mg 50mg
30010859 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30003877 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE558900250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142217-69-4
Formula molecolare C12 H15 N5 O3
Sinonimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-∣6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, [1S-(1α,3α,4β)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 277.28
Product Type API
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 250 mg
Materiale o nome chimico Entecavir