Learn More
Entecavir, TRC
Codice prodotto. 30008729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008729 50 mg 50mg
30003877 250 mg 250mg
30010859 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008729 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE55890050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142217-69-4
Formula molecolare C12H15N5O3, C12 H15 N5 O3
Sinonimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-∣6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, [1S-(1α,3α,4β)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 277.28
Product Type API
Numero MDL MFCD00907887,MFCD11046562
InChI Key QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)C1=C
IUPAC Name 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Molecular Weight (g/mol) 277.28
Shipping Condition Room Temperature
Purezza >95% (HPLC)
Quantità 50 mg
Materiale o nome chimico Entecavir