missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ENTPD7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15586012
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15586012 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15586012 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA543366

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: EHRLKYQCFK SAWMYQVLHE GFHFPYDYPN LRTAQLVYDR EVQWTLGAIL Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 92%; Guinea Pig: 100%; Horse: 90%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%.

ENTPD7 is a multi-pass membrane protein. It belongs to the GDA1/CD39 NTPase family. It preferentially hydrolyzes nucleoside 5'-triphosphates. The order of activity with respect to possible substrates is UTP > GTP > CTP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene ENTPD7
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gene ENTPD7
N. accesso geni Q9NQZ7
Alias gene 1810012B13Rik; 1810020C02Rik; 2810003F23Rik; ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7; ENTPD7; Kiaa4066; Lalp1; Lysal2; lysosomal apyrase-like 2; lysosomal apyrase-like protein 1; NTPDase 7; RP11-483F11.1
Simboli geni ENTPD7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ENTPD7 (aa 470-519).
Metodo di purificazione Affinity Chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 57089
Target Species Human
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.