Learn More
Sartorius Entris™ II Advanced Analytical Balances
Codice prodotto. 16675683 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
320 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Calibrazione:
Internal
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione Calibrazione
16675683 60 g Pezzo -
16605693 60 g Pezzo Internal
16642454 120 g Pezzo Internal
16632454 120 g Pezzo -
16655653 220 g Pezzo Internal
16625653 220 g Pezzo -
16646253 320 g Pezzo Internal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 16675683 Fornitore Sartorius N. del fornitore BCA641S
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Over 38 different models offer various benefits such as real-time level support, integrated protection systems, CalAuditTrail, a graphic touch display, and 13 built-in application programs
  • Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
  • Accurate weighing results that can be trusted time after time
  • Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
  • Increases reliability of weighing results using integrated protection systems
  • Controlled access to balance settings with user management
  • Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Certificate, CSA for Canada
Tipo di collegamento D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device
Descrizione Without Internal Calibration
Capacità 60 g
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Leggibilità 0.1 mg
Materiale Glass, PBT, Stainless Steel
Modello Electronic Analytical Balance
Tempo di stabilizzazione ≤1.5 sec.
Tipo Balance
Tensione 100/240 V
Amperaggio 0.2 A
Frequenza 50/60 Hz
Legal for Trade Class I