Learn More
- Home
- Products
- Balances and Scales
- Laboratory Balances
- Electronic Toploading Balances
- Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
Sartorius Entris™ II Advanced Precision Balances
Codice prodotto. 16616253
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Class I
Class II
Class III
Calibrazione:
Internal
Dimensione della confezione:
Pezzo
31 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità | Leggibilità | Legal for Trade | Calibrazione | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16616253 | 3.2 kg | 10 mg | Class II | Internal | Pezzo |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Class I | Internal | Pezzo |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Class I | - | Pezzo |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Class I | Internal | Pezzo |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Class I | - | Pezzo |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Class I | Internal | Pezzo |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Class I | - | Pezzo |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Class I | Internal | Pezzo |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Class I | - | Pezzo |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Class II | Internal | Pezzo |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Class II | - | Pezzo |
| 16602454 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internal | Pezzo |
| 16692444 | 1.2 kg | 10 mg | Class II | Internal | Pezzo |
| 16682444 | 1.2 kg | 10 mg | Class II | - | Pezzo |
| 16666243 | 2.2 kg | 10 mg | Class II | Internal | Pezzo |
| 16672454 | 2.2 kg | 10 mg | Class II | - | Pezzo |
| 16662454 | 2.2 kg | 100 mg | Class III | Internal | Pezzo |
| 16652454 | 2.2 kg | 100 mg | Class III | - | Pezzo |
| 16686243 | 3.2 kg | 10 mg | Class II | - | Pezzo |
| 16605673 | 4.2 kg | 10 mg | Class II | Internal | Pezzo |
| 16656253 | 4.2 kg | 10 mg | Class II | - | Pezzo |
| 16685673 | 5.2 kg | 100 mg | Class III | Internal | Pezzo |
| 16655673 | 5.2 kg | 100 mg | Class III | - | Pezzo |
| 16625683 | 6.2 kg | 10 mg | Class II | Internal | Pezzo |
| 16695673 | 6.2 kg | 10 mg | Class II | - | Pezzo |
| 16645693 | 8.2 kg | 100 mg | Class III | Internal | Pezzo |
| 16615693 | 8.2 kg | 100 mg | Class III | - | Pezzo |
| 16672444 | 10.2 kg | 100 mg | Class III | Internal | Pezzo |
| 16662444 | 10.2 kg | 100 mg | Class III | - | Pezzo |
| 16622454 | 12.2 kg | 100 mg | Class III | Internal | Pezzo |
| 16612454 | 12.2 kg | 100 mg | Class III | - | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Entris™ II Advanced balances - Quality, Value, and Consistency
- Accurate weighing results that can be trusted time after time
- Simplifies balance leveling with built-in, real-time level support
- Increases reliability of weighing results by using integrated protection systems
- Controlled access to balance settings with user management
- Gapless documentation thanks to CalAuditTrail
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Certificate, CSA for Canada |
| Tipo di collegamento | D-sub connector, 9-pin; USB UTL; USB Device |
| Descrizione | With Internal Calibration |
| Capacità | 3.2 kg |
| Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Leggibilità | 10 mg |
| Materiale | Glass, PBT, Stainless Steel |
| Modello | Electronic Precision Balance |
| Tempo di stabilizzazione | ≤0.9 seconds |
| Tipo | Balance |
| Tensione | 100/240 V |
| Amperaggio | 0.2 A |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Class II |
| Calibrazione | Internal |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |