Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical Balance
Codice prodotto. 16384738 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
60 g
120 g
220 g
Calibrazione:
Internal
No internal calibration
Dimensione della confezione:
1 unità
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Calibrazione Dimensione della confezione
16384738 60 g No internal calibration 1 unità
16314748 60 g Internal 1 unità
16324688 120 g No internal calibration 1 unità
16354688 120 g Internal 1 unità
16384698 220 g No internal calibration 1 unità
16314708 220 g Internal 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16384738 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore BCE641S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00€
    1684.18€ / pezzi 1
    Risparmia 345.82€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • Standard di alta qualità progettati in Germania
  • Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
  • Protezione da sovraccarico
  • Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
  • Elevata resistenza chimica
  • Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
  • Previene il rischio di contaminazioni incrociate
  • Design di semplice pulizia
  • Componenti facili da rimuovere
  • Schermatura efficace
  • Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
  • Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
  • Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
  • Praticità plug-and-play
  • Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
  • Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
  • 12 built-in applications
  • Stampa conforme a GLP/GMP
  • Metodi di connettività moderni
  • Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione No internal calibration
Certificazione/Conformità CSA number 80000336/CE certificate
Tipo di collegamento 9 Pin USB C
Capacità 60 g
Tipo di display Schermo a LED intuitivo e resistente con tecnologia touch
Leggibilità 0.1 mg
Include Weighing pan, Pan support, Power supply unit with country-specific adapters, Draft shield, For models with analytical draft shield
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello Analytical Balances
Ripetibilità 0.1 mg
Tempo di stabilizzazione 1.5 sec.
Tipo Bilancia analitica
Lunghezza (sistema metrico) 317 mm
Larghezza (sistema metrico) 219 mm
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Peso (sistema metrico) 7.7 kg
Requisiti elettrici 100/240 VAC (±10%)
Legal for Trade Class I