Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Codice prodotto. 16304698 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
Calibrazione:
Internal
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Dimensione della confezione Calibrazione
16304698 2.2 kg 10 mg 1 unità -
16344698 220 g 1 mg 1 unità -
16374698 220 g 1 mg 1 unità Internal
16364708 320 g 1 mg 1 unità -
16394708 320 g 1 mg 1 unità Internal
16344718 420 g 1 mg 1 unità -
16374718 420 g 1 mg 1 unità Internal
16324748 600 g 1 mg 1 unità -
16354748 650 g 1 mg 1 unità Internal
16344738 620 g 1 mg 1 unità -
16374738 620 g 1 mg 1 unità Internal
16304738 620 g 10 mg 1 unità -
16334738 620 g 10 mg 1 unità Internal
16344758 820 g 10 mg 1 unità -
16374758 820 g 10 mg 1 unità Internal
16384678 1.2 kg 10 mg 1 unità -
16314688 1.2 kg 10 mg 1 unità Internal
16334698 2.2 kg 10 mg 1 unità Internal
16364688 2.2 kg 100 mg 1 unità -
16394688 2.2 kg 100 mg 1 unità Internal
16324708 3.2 kg 10 mg 1 unità -
16354708 3.2 kg 10 mg 1 unità Internal
16304718 4.2 kg 10 mg 1 unità -
16334718 4.2 kg 10 mg 1 unità Internal
16384718 5.2 kg 100 mg 1 unità -
16314728 5.2 kg 100 mg 1 unità Internal
16364728 6.2 kg 10 mg 1 unità -
16394728 6200 g 10 mg 1 unità Internal
16324728 6.2 kg 1000 mg 1 unità -
16354728 6.2 kg 1000 mg 1 unità Internal
16304758 8.2 kg 100 mg 1 unità -
16334758 8.2 kg 100 mg 1 unità Internal
16364748 8.2 kg 1000 mg 1 unità -
16394748 8.2 kg 1000 mg 1 unità Internal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Codice prodotto. 16304698 Fornitore Sartorius™ N. del fornitore BCE22021S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00€
    1248.17€ / pezzi 1
    Risparmia 251.83€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • High quality standards engineered in Germany
  • Excellent repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection
  • Rugged design weighs up to a pre-set amount
  • High chemical resistance
  • Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
  • Prevents cross contamination
  • Wipe-clean design
  • Easy-to-remove parts
  • Effective draft shield
  • Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
  • Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
  • Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
  • Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
  • Plug-and-play convenience
  • Data output for dynamic weighing applications
  • Easily adapts to your ambient conditions
  • 12 built-in applications
  • GLP / GMP compliant printout
  • Modern connectivity methods
  • Password protection for secure operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CSA number 80000336/CE certificate
Tipo di collegamento 9 Pin USB C
Capacità 2.2 kg
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Leggibilità 10 mg
Include Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello Bilance elettroniche con carica dall'alto
Ripetibilità 10 mg
Tempo di stabilizzazione 0.9 sec.
Tipo No Internal Calibration
Lunghezza (sistema metrico) 317 mm
Larghezza (sistema metrico) 219 mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Peso (sistema metrico) 5.4 kg
Requisiti elettrici ±
Legal for Trade Class II