Learn More
- Home
- Products
- Balances and Scales
- Laboratory Balances
- Electronic Toploading Balances
- Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Codice prodotto. 16344698 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
Calibrazione:
Internal
34 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità | Leggibilità | Dimensione della confezione | Calibrazione |
|---|---|---|---|---|
| 16344698 | 220 g | 1 mg | 1 unità | - |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | 1 unità | Internal |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | 1 unità | - |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | 1 unità | Internal |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | 1 unità | - |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | 1 unità | Internal |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | 1 unità | - |
| 16354748 | 650 g | 1 mg | 1 unità | Internal |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | 1 unità | - |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | 1 unità | Internal |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | 1 unità | - |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | 1 unità | - |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16384678 | 1.2 kg | 10 mg | 1 unità | - |
| 16314688 | 1.2 kg | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16304698 | 2.2 kg | 10 mg | 1 unità | - |
| 16334698 | 2.2 kg | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16364688 | 2.2 kg | 100 mg | 1 unità | - |
| 16394688 | 2.2 kg | 100 mg | 1 unità | Internal |
| 16324708 | 3.2 kg | 10 mg | 1 unità | - |
| 16354708 | 3.2 kg | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16304718 | 4.2 kg | 10 mg | 1 unità | - |
| 16334718 | 4.2 kg | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16384718 | 5.2 kg | 100 mg | 1 unità | - |
| 16314728 | 5.2 kg | 100 mg | 1 unità | Internal |
| 16364728 | 6.2 kg | 10 mg | 1 unità | - |
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | 1 unità | Internal |
| 16324728 | 6.2 kg | 1000 mg | 1 unità | - |
| 16354728 | 6.2 kg | 1000 mg | 1 unità | Internal |
| 16304758 | 8.2 kg | 100 mg | 1 unità | - |
| 16334758 | 8.2 kg | 100 mg | 1 unità | Internal |
| 16364748 | 8.2 kg | 1000 mg | 1 unità | - |
| 16394748 | 8.2 kg | 1000 mg | 1 unità | Internal |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
16344698
Fornitore
Sartorius™
N. del fornitore
BCE2231S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
1240.00€
1025.89€ / pezzi 1
Risparmia 214.11€
17% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
752.36 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28000" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28000" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Description
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
- High quality standards engineered in Germany
- Excellent repeatability with rectangular weighing pan
- Overload protection
- Rugged design weighs up to a pre-set amount
- High chemical resistance
- Crafted from hard-wearing polybutylene terephthalate (PBT), stainless steel and glass
- Prevents cross contamination
- Wipe-clean design
- Easy-to-remove parts
- Effective draft shield
- Minimizes weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts
- Some models are equipped with isoCAL (internal calibration and adjustment) for total assurance of accurate weighing results
- Assures (SOP) compliant operation with self-notification if calibration is outside the normal range
- Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology
- Plug-and-play convenience
- Data output for dynamic weighing applications
- Easily adapts to your ambient conditions
- 12 built-in applications
- GLP / GMP compliant printout
- Modern connectivity methods
- Password protection for secure operation
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | CSA number 80000336/CE certificate |
| Tipo di collegamento | 9 Pin USB C |
| Capacità | 220 g |
| Tipo di display | Intuitive Graphic Touch Technology |
| Leggibilità | 1 mg |
| Include | Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore |
| Materiale | PBT, Glass, Stainless Steel |
| Modello | Bilance elettroniche con carica dall'alto |
| Ripetibilità | 1 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 1 sec. |
| Tipo | No Internal Calibration |
| Lunghezza (sistema metrico) | 317 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 219 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 345 mm |
| Peso (sistema metrico) | 8.10 kg |
| Requisiti elettrici | ± |
| Legal for Trade | Class I |
| Show More Show Less |