Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Product Code. 16354748 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibrazione:
Internal
Unit Size:
1 unità
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità Leggibilità Calibrazione Unit Size
16354748 650 g 1 mg Internal 1 unità
16344698 220 g 1 mg - 1 unità
16374698 220 g 1 mg Internal 1 unità
16364708 320 g 1 mg - 1 unità
16394708 320 g 1 mg Internal 1 unità
16344718 420 g 1 mg - 1 unità
16374718 420 g 1 mg Internal 1 unità
16324748 600 g 1 mg - 1 unità
16344738 620 g 1 mg - 1 unità
16374738 620 g 1 mg Internal 1 unità
16304738 620 g 10 mg - 1 unità
16334738 620 g 10 mg Internal 1 unità
16344758 820 g 10 mg - 1 unità
16374758 820 g 10 mg Internal 1 unità
16384678 1.2 kg 10 mg - 1 unità
16314688 1.2 kg 10 mg Internal 1 unità
16304698 2.2 kg 10 mg - 1 unità
16334698 2.2 kg 10 mg Internal 1 unità
16364688 2.2 kg 100 mg - 1 unità
16394688 2.2 kg 100 mg Internal 1 unità
16324708 3.2 kg 10 mg - 1 unità
16354708 3.2 kg 10 mg Internal 1 unità
16304718 4.2 kg 10 mg - 1 unità
16334718 4.2 kg 10 mg Internal 1 unità
16384718 5.2 kg 100 mg - 1 unità
16314728 5.2 kg 100 mg Internal 1 unità
16364728 6.2 kg 10 mg - 1 unità
16394728 6200 g 10 mg Internal 1 unità
16324728 6.2 kg 1000 mg - 1 unità
16354728 6.2 kg 1000 mg Internal 1 unità
16304758 8.2 kg 100 mg - 1 unità
16334758 8.2 kg 100 mg Internal 1 unità
16364748 8.2 kg 1000 mg - 1 unità
16394748 8.2 kg 1000 mg Internal 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16354748 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. BCE653I1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00€
    1863.72€ / pezzi 1
    Risparmia 386.28€
    17% Sconto
Alle Werbeaktionen anzeigen
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
  • Standard di alta qualità progettati in Germania
  • Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
  • Protezione da sovraccarico
  • Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
  • Elevata resistenza chimica
  • Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
  • Previene il rischio di contaminazioni incrociate
  • Design di semplice pulizia
  • Componenti facili da rimuovere
  • Schermatura efficace
  • Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
  • Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
  • Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
  • Praticità plug-and-play
  • Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
  • Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
  • 12 built-in applications
  • Stampa conforme a GLP/GMP
  • Metodi di connettività moderni
  • Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificazione/Conformità CSA number 80000336/CE certificate
Tipo di collegamento 9 Pin USB C
Capacità 650 g
Tipo di display Intuitive Graphic Touch Technology
Leggibilità 1 mg
Include Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello Bilance elettroniche con carica dall'alto
Ripetibilità 1 mg
Tempo di stabilizzazione 1 sec.
Tipo Calibrazione interna
Lunghezza (sistema metrico) 317 mm
Larghezza (sistema metrico) 219 mm
Altezza (sistema metrico) 145 mm
Peso (sistema metrico) 5.8 kg
Requisiti elettrici ±
Legal for Trade Class I
Calibrazione Internal
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.