Learn More
- Home
- Products
- Balances and Scales
- Laboratory Balances
- Electronic Toploading Balances
- Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision Balance
Codice prodotto. 16394728 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
6200 g
8.2 kg
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Calibrazione:
Internal
Dimensione della confezione:
1 unità
34 product options available for selection
| Codice prodotto. | Capacità | Leggibilità | Calibrazione | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 16394728 | 6200 g | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | 1 unità |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Internal | 1 unità |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 unità |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Internal | 1 unità |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | 1 unità |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Internal | 1 unità |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | 1 unità |
| 16354748 | 650 g | 1 mg | Internal | 1 unità |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | 1 unità |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Internal | 1 unità |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | 1 unità |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 unità |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16384678 | 1.2 kg | 10 mg | - | 1 unità |
| 16314688 | 1.2 kg | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16304698 | 2.2 kg | 10 mg | - | 1 unità |
| 16334698 | 2.2 kg | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16364688 | 2.2 kg | 100 mg | - | 1 unità |
| 16394688 | 2.2 kg | 100 mg | Internal | 1 unità |
| 16324708 | 3.2 kg | 10 mg | - | 1 unità |
| 16354708 | 3.2 kg | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16304718 | 4.2 kg | 10 mg | - | 1 unità |
| 16334718 | 4.2 kg | 10 mg | Internal | 1 unità |
| 16384718 | 5.2 kg | 100 mg | - | 1 unità |
| 16314728 | 5.2 kg | 100 mg | Internal | 1 unità |
| 16364728 | 6.2 kg | 10 mg | - | 1 unità |
| 16324728 | 6.2 kg | 1000 mg | - | 1 unità |
| 16354728 | 6.2 kg | 1000 mg | Internal | 1 unità |
| 16304758 | 8.2 kg | 100 mg | - | 1 unità |
| 16334758 | 8.2 kg | 100 mg | Internal | 1 unità |
| 16364748 | 8.2 kg | 1000 mg | - | 1 unità |
| 16394748 | 8.2 kg | 1000 mg | Internal | 1 unità |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
16394728
Fornitore
Sartorius™
N. del fornitore
BCE6202I1S
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
2250.00€
1863.72€ / pezzi 1
Risparmia 386.28€
17% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
1718.24 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28000" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28000" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
La linea di bilance Entris™ II Essential garantisce risultati estremamente accurati grazie alla tecnologia delle celle di pesatura monolitiche, offre il più rapido tempo di stabilizzazione della categoria grazie all'impiego di sensori di pesatura all'avanguardia ed è caratterizzata da un'elevata resistenza chimica.
- Standard di alta qualità progettati in Germania
- Eccellente ripetibilità con piatto di pesatura rettangolare
- Protezione da sovraccarico
- Design robusto per la pesatura fino alla quantità prestabilita
- Elevata resistenza chimica
- Realizzato in polibutilene tereftalato (PBT) resistente all'usura, acciaio inox e vetro
- Previene il rischio di contaminazioni incrociate
- Design di semplice pulizia
- Componenti facili da rimuovere
- Schermatura efficace
- Riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando speciali parti in vetro rivestite, mentre le funzionalità isoCAL (calibrazione interna e regolazione) garantiscono risultati di pesatura accurati
- Funzionamento conforme a SOP con notifica automatica se la calibrazione non rientra nell'intervallo normale
- Combina l'intuitiva tecnologia touch con LED resistenti all'usura
- Praticità plug-and-play
- Uscita dati per applicazioni di pesatura dinamica
- Si adatta facilmente alle condizioni ambientali
- 12 built-in applications
- Stampa conforme a GLP/GMP
- Metodi di connettività moderni
- Protezione tramite password per il funzionamento sicuro
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CSA number 80000336/CE certificate |
| Tipo di collegamento | 9 Pin USB C |
| Capacità | 6200 g |
| Tipo di display | LED; Intuitive, Wear Resistant with Touch Technology |
| Leggibilità | 10 mg |
| Include | Supporto vaschetta, schermatura telaio, unità di alimentazione con adattatori CA specifici per paese, istruzioni di funzionamento, ammortizzatore |
| Materiale | PBT, Glass, Stainless Steel |
| Modello | Bilance elettroniche con carica dall'alto |
| Ripetibilità | 10 mg |
| Tempo di stabilizzazione | 0.9 sec. |
| Tipo | Calibrazione interna |
| Lunghezza (sistema metrico) | 317 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 219 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Peso (sistema metrico) | 5.40 kg |
| Requisiti elettrici | ± |
| Legal for Trade | Class II |
| Calibrazione | Internal |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |