Learn More
Sartorius Entris™ II Precision Balance, Internal Adjustment
Codice prodotto. 16394718 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Leggibilità:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Modello:
CEU Electronic Toploading Balance
Dimensione della confezione:
1 unità
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Leggibilità Modello Dimensione della confezione
16394718 5200 g 100 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16354698 220 g 1 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16374708 320 g 1 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16354718 420 g 1 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16314738 620 g 10 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16354738 620 g 1 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16334748 650 g 1 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16354758 820 g 10 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16394678 1200 g 10 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16374688 2200 g 100 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16314698 2200 g 10 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16334708 3200 g 10 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16314718 4200 g 10 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16334728 6200 g 1000 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16374748 8200 g 1000 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
16314758 8200 g 100 mg CEU Electronic Toploading Balance 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 16394718 Supplier Sartorius Supplier No. BCE5201I1CEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00€
    1761.12€ / pezzi 1
    Risparmia 358.88€
    16% Sconto
View all promotions
Spedizione stimata: 14-12-2026
Entris™ II Precision Balance with Internal Adjustment offering isoCAL, LED touch technology, and 12 built-in applications at a budget price. Every balance offers quality, value and consistency.
  • No matter what you're weighing, the new Entris™ II balance is always the right choice.
  • Offering unrivalled value and backed by almost 150 years of German engineering expertise, the Entris™ II comes in two product lines, so you can find the balance that meets your specific weighing needs.
  • With over 40 models from which to choose, you will surely find a model to meet your basic weighing needs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità CEU
Tipo di collegamento RS232, USB C
Capacità 5200 g
Tipo di display Touchscreen
Leggibilità 100 mg
Materiale PBT, Glass, Stainless Steel
Modello CEU Electronic Toploading Balance
Tempo di stabilizzazione ≤1.0 sec.
Tipo Precision Balance
Requisiti elettrici 100 – 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 0.2 A